Learn More
Éster tetraetílico de BAPTA, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475087 5 g 5 g
11465087 1 g 1 g
11485087 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11475087 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21971.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 73630-07-6 | C30H40N2O10 | 588.654 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73630-07-6
Fórmula molecular C30H40N2O10
Peso molecular (g/mol) 588.654
Número MDL MFCD00532663
Clave InChI OLXCPQDFHUCXBA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bapta tetraethyl ester, tetraethyl 2,2',2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy bis 2,1-phenylene bis azanetriyl tetraacetate, 1,2-bis 2-aminophenoxy ethane-n,n,n',n'-tetraacetic acid tetraethyl ester, tetraethyl 2,2',2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy-2,1-phenylenenitrilo tetraacetate, 2-2-2-2-bis 2-ethoxy-2-oxoethyl amino phenoxy ethoxy-n-2-ethoxy-2-oxoethyl anilino acetic acid ethyl ester, ethyl 2-2-2-2-bis 2-ethoxy-2-oxidanylidene-ethyl amino phenoxy ethoxy phenyl-2-ethoxy-2-oxidanylidene-ethyl amino ethanoate, ethyl 2-2-2-2-bis 2-ethoxy-2-oxoethyl amino phenoxy ethoxy-n-2-ethoxy-2-oxoethyl anilino acetate, ethyl 2-2-2-2-bis 2-ethoxy-2-oxoethyl amino phenoxy ethoxy phenyl 2-ethoxy-2-oxoethyl amino acetate
PubChem CID 339960
Nombre IUPAC 2-[2-[2-[2-[bis(2-etoxi-2-oxoetil)amino]fenoxi]etoxi]-N-(2-etoxi-2-oxoetil)anilino]acetato de etilo
SMILES CCOC(=O)CN(CC(=O)OCC)C1=CC=CC=C1OCCOC2=CC=CC=C2N(CC(=O)OCC)CC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BAPTA tetraethyl ester
Punto de fusión 98°C to 102°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 588.66
Porcentaje de pureza ≥98%