Learn More
BAPTA, MedChemExpress
Descripción
BAPTA is a non-permeable, selective extracellular calcium chelator, with 105-fold greater affinity for Ca2+ than Mg2+. BAPTA is a valuable tool to study the role of calcium in cell signaling.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BAPTA |
| CAS | 85233-19-8 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H24N2O10 |
| Cantidad | 500 mg |
| Información de solubilidad | 1M NaOH : 100 mg/mL (209.89 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with NaOH) ∣DMSO : 15.62 mg/mL (32.79 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=C(O)CN(C1=CC=CC=C1OCCOC2=CC=CC=C2N(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 476.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 476.43 |
| Mostrar más |