Learn More
BAPTA-AM, TRC
Código de producto. 17944265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17944265 10 mg 10 miligramos
17931975 25 mg 25 miligramos
17954805 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17944265 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB12370010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126150-97-8
Fórmula molecular C34 H40 N2 O18
Peso molecular (g/mol) 764.68
Sinónimo Glycine, N,N'-[1,2-ethanediylbis(oxy-2,1-phenylene)]bis[N-[2-[(acetyloxy)methoxy]-2-oxoethyl]-, 1,1'-bis[(acetyloxy)methyl] ester, Glycine, N,N'-[1,2-ethanediylbis(oxy-2,1-phenylene)]bis[N-[2-[(acetyloxy)methoxy]-2-oxoethyl]-, bis[(acetyloxy)methyl] ester (9CI), BAPTA-AM
Nombre IUPAC acetiloximetil 2-[N-[2-(acetiloximetoxi)-2-oxoetilo]-2-[2-[2-[bis[2-(acetiloximetoxi)-2-oxil]amino]fenoxi]etoxi-anilinoacetato
SMILES CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(=O)C)c1ccccc1OCCOc2ccccc2N(CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Bis (2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C34H40N2O18/c1-23(37)47-19-51-31(41)15-35(16-32(42)52-20-48-24(2)38)27-9-5-7-11-29(27)45-13-14-46-30-12-8-6-10-28(30)36(17-33(43)53-21-49-25(3)39)18-34(44)54-22-50-26(4)40/h5-12H,13-22H2,1-4H3
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 764.2276