Learn More
Tocris Bioscience™ BAPTA AM
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18085462
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
18085462 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 18085462 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2787/25
Cell-permeable Ca2+ chelator
Selective calcium chelator that is the cell-permeable analog of BAPTA (Cat. No. 2786). Blocks hKv1.5, hKV11.1 (hERG) and hKv1.3 channels (Ki values are 1.23, 1.30 and 1.45 μM respectively). Displays antithrombotic activity in vitro.
F 127 (Cat. No. 6253) for the solubilization of BAPTA AM is also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BAPTA AM
CAS 126150-97-8
Cantidad 25 mg
Fórmula molecular C34H40N2O18
Formula Weight (peso de la fórmula) 764.68
Pureza >95%
Peso molecular 764.69