Learn More
BAPTA-AM, MedChemExpress
Descripción
BAPTA-AM is a well-known membrane permeable Ca2+ chelator. BAPTA-AM inhibits hERG channels, hKv1.3 and hKv1.5 channels in HEK 293 cells with IC50s of 1.3 μM, 1.45 μM and 1.23 μM, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BAPTA-AM |
| CAS | 126150-97-8 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C34H40N2O18 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (65.39 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) |
| SMILES | O=C(OCOC(C)=O)CN(C(C=CC=C1)=C1OCCOC(C=CC=C2)=C2N(CC(OCOC(C)=O)=O)CC(OCOC(C)=O)=O)CC(OCOC(C)=O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 764.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 764.68 |
| Mostrar más |