Learn More
BAPTA, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474594
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474594 1 g 1 g
11484594 5 g 5 g
11494594 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11474594 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13190.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 85233-19-8 | C22H24N2O10 | 476.44 g/mol
Acts as a calcium chelatorBAPTA is used as a selective calcium chelating reagent. It is suitable for the spectrophotometric monitoring of calcium levels. It is a lipophilic diesters of the chelating agent used for the inhibition of proteolytic activities of certain metalloproteinases, calpain and transcatheter arterial chemoembolization (TACE).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Actúa como quelante BAPTA que se utiliza como reactivo selectivo de quelantes de calcio. Es adecuado para la monitorización espectrofotométrica de los niveles de calcio. Se trata de un diéster lipofílico del agente quelante utilizado para la inhibición de las actividades proteolíticas de ciertas metaloproteinasas, calpaína y quimioembolización arterial transcatéter (TACE).
Solubilidad
Soluble en agua y bicarbonato de sodio.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85233-19-8
Fórmula molecular C22H24N2O10
Peso molecular (g/mol) 476.44
Número MDL MFCD00036255
Clave InChI FTEDXVNDVHYDQW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bapta, bapeta, 1,2-bis 2-aminophenoxy ethane-n,n,n',n'-tetraacetic acid, ca ii-bapta, 1,2-bis-2-aminophenoxy ethane n,n,n',n'-tetraacetic acid, unii-k22ddw77c0, 1,2-bis o-aminophenoxy ethane-n,n,n',n'-tetraacetic acid, bapta tetrasodium salt hydrate, glycine, n,n'-1,2-ethanediylbis oxy-2,1-phenylene bis n-carboxymethyl, 2,2',2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy-2,1-phenylenenitrilo tetraacetic acid
PubChem CID 104751
ChEBI CHEBI:60888
Nombre IUPAC ácido 2-[2-[2-[2-[bis(carboximetil)amino]fenoxi]etoxi]-N-(carboximetil)anilino]acético
SMILES OC(=O)CN(CC(O)=O)C1=CC=CC=C1OCCOC1=CC=CC=C1N(CC(O)=O)CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BAPTA
Punto de fusión ∼174°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Índice Merck 14,957
Información de solubilidad Soluble in water and sodium bicarbonate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.44
Porcentaje de pureza 97%