Learn More
MedChemExpress Baohuoside I
Código de producto. 16478818
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
10 mg
Código de producto.
16478818 10 mg
1 options
Código de producto. 16478818 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0011
MedChemExpress Baohuoside I, a flavonoid isolated from Epimedium koreanum Nakai, acts as an inhibitor of CXCR4, downregulates CXCR4 expression, induces apoptosis and shows anti-tumor activity.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 514.52 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 113558-15-9
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.37%
Solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (62.19 mM)
Sinónimo Icariin-II∣ Icariside-II
Objetivo CXCR∣Apoptosis