Learn More
Banoxantrone dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16493366
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16493366 25 mg 25 miligramos
16425758 10 mg 10 miligramos
16408437 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16493366 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13562A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-10-2026
MedChemExpress Banoxantrone dihydrochloride is a novel bioreductive agent that can be reduced to a stable, DNA-affinic compound AQ4, which is a potent topoisomerase II inhibitor.
Banoxantrone dihydrochloride is a novel bioreductive agent that can be reduced to a stable, DNA-affinic compound AQ4, which is a potent topoisomerase II inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Banoxantrone dihydrochloride
CAS 252979-56-9
Color Dark blue
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H30Cl2N4O6
Cantidad 25 mg
Sinónimo AQ4N dihydrochloride
Información de solubilidad H2O : 25 mg/mL (48.32 mM; Need ultrasonic and warming) ∣DMSO : 12.5 mg/mL (24.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(C(O)=CC=C2O)C(C3=C(NCC[N+](C)(C)[O-])C=CC(NCC[N+](C)(C)[O-])=C13)=O.Cl.Cl
Peso molecular (g/mol) 517.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 517.4
Porcentaje de pureza 98.78%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death