Learn More
Invitrogen™ Bandeja de residuos Bandmate™
Código de producto. 17125822 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 bandeja
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17125822 1 bandeja cada uno
1 options
Código de producto. 17125822 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor BW0030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    364.00€
    280.28€ / paquete de 1
    Ahorro 83.72€
    23% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
La bandeja de residuos Bandmate es una bandeja de repuesto especialmente diseñada para su uso con el procesador automatizado de Western Blot Bandmate.
Esta bandeja de residuos es necesaria para capturar los residuos generados durante el procesamiento de la inmunotransferencia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Descripción Bandeja de residuos Bandmate
Para utilizar con (aplicación) Inmunotransferencia (Western Blotting)
Para utilizar con (equipo) Procesador de Western blotting automatizado Invitrogen™ Bandmate™
Línea de productos Bandmate
Tipo Bandeja de residuos
Cantidad 1 bandeja
Condiciones de envío Ambiente
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 38,1 cm x 1,588 cm x 10,16 cm
Peso 0,5 kg
Peso (imperial) 18 oz
Peso (métrico) 0,5 kg