Descripción
Los tubos son necesarios para dispensar anticuerpos primarios y secundarios en las bandejas de incubación de tamaño mini y medio de Bandmate durante el procedimiento automatizado de procesamiento de inmunotransferencia Western. Se necesitan dos tubos de reactivo para cada proceso de inmunotransferencia.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Descripción | Tubos de reactivo Bandmate, paquete de 100 |
| Para utilizar con (aplicación) | Inmunotransferencia (Western Blotting) |
| Para utilizar con (equipo) | Procesador automatizado de Western Blot Invitrogen™ Bandmate™ |
| Línea de productos | Bandmate |
| Tipo | Tubo de reactivos |
| Cantidad | 100 tubos |
| Condiciones de envío | Ambiente |