Learn More
Invitrogen™ Bandejas Mini Blot de Bandmate™
Código de producto. 17155822 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 bandejas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17155822 2 bandejas cada uno
1 options
Código de producto. 17155822 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor BW0060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00€
    177.87€ / paquete de 2
    Ahorro 53.13€
    23% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Las bandejas Mini Blot de Bandmate son bandejas de repuesto diseñadas especialmente para su uso con el procesor automatizado de Western Blot Bandmate
Cada bandeja de blot puede admitir el procesamiento de hasta dos blots de tamaño mini simultáneamente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Descripción Bandejas Mini Blot de Bandmate
Para utilizar con (aplicación) Inmunotransferencia (Western Blotting)
Para utilizar con (equipo) Procesador de Western blotting automatizado Invitrogen™ Bandmate™
Línea de productos Bandmate
Tipo Bandeja de blot
Cantidad 2 bandejas
Condiciones de envío Ambiente
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 19,05 cm x 15,24 cm x 9,525 cm
Peso 0,181 kg
Peso (imperial) 6,38 oz
Peso (métrico) 0,181 kg