Learn More
Invitrogen™ Bandejas Midi Blot de Bandmate™
Código de producto. 17165822 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 bandejas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17165822 2 bandejas cada uno
1 options
Código de producto. 17165822 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor BW0070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.00€
    178.64€ / paquete de 2
    Ahorro 53.36€
    23% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Las bandejas Midi Blot de Bandmate son bandejas de repuesto diseñadas especialmente para su uso con el procesor automatizado de Western Blot Bandmate
Cada bandeja Blot puede admitir el procesamiento de un blot de tamaño midi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Descripción Bandejas Midi Blot de Bandmate
Para utilizar con (aplicación) Inmunotransferencia (Western Blotting)
Para utilizar con (equipo) Procesador de Western blotting automatizado Invitrogen™ Bandmate™
Línea de productos Bandmate
Tipo Bandeja de blot
Cantidad 2 bandejas
Condiciones de envío Ambiente
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 19,05 cm x 15,24 cm x 9,525 cm
Peso 0,181 kg
Peso (imperial) 6,38 oz
Peso (métrico) 0,181 kg
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.