Learn More
Invitrogen™ Cubierta de la bandeja Blot Bandmate™
Código de producto. 17145822 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 cubierta de bandeja
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17145822 1 cubierta de bandeja cada uno
1 options
Código de producto. 17145822 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor BW0050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.00€
    178.64€ / paquete de 1
    Ahorro 53.36€
    23% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
La cubierta de bandeja Blot Bandmate es una cubierta de repuesto especialmente diseñada para su uso con las bandejas de incubación Mini y Midi del procesor automatizado de Western Blot Bandmate
Esta cubierta de bandeja es necesaria para proteger los blots y los reactivos durante el procesamiento de Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Descripción Cubierta de bandeja Bandmate
Para utilizar con (aplicación) Inmunotransferencia (Western Blotting)
Para utilizar con (equipo) Procesador de Western blotting automatizado Invitrogen™ Bandmate™
Línea de productos Bandmate
Tipo Cubierta de bandeja
Cantidad 1 cubierta de bandeja
Condiciones de envío Ambiente
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 21 cm x 12,7 cm x 0,953 cm
Peso 0,091 kg
Peso (imperial) 3,2 oz
Peso (métrico) 0,091 kg