Learn More
BAN ORL 24, MedChemExpress
Código de producto. 16495558
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495558 10 mg 10 miligramos
16471727 50 mg 50 miligramos
16456116 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16495558 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13222
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress BAN ORL 24 is a potent and selective NOP receptor antagonist.
BAN ORL 24 is a potent and selective NOP receptor antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BAN ORL 24
CAS 1401463-54-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H37Cl2N3O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 200 mg/mL (394.86 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (197.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H]1N(CC2=CC=CC=C2)CCC1)NCCCN3CCC4(CC3)OCC5=C4C=CC=C5.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 506.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 506.51
Porcentaje de pureza 98.08%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation