Learn More
Clorhidrato de bamipina, LoGiCal
Código de producto. 30459678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30459678 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30459678 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1824.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bamipine Hydrochloride
CAS 1229-69-2
Nombres de analitos o componentes Bamipine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H24 N2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-Piperidinamine, 1-methyl-N-phenyl-N-(phenylmethyl)-, monohydrochloride (9CI), Piperidine, 4-(N-benzylanilino)-1-methyl-, hydrochloride (7CI,8CI), 4-Piperidinamine, 1-methyl-N-phenyl-N-(phenylmethyl)-, hydrochloride (1:1), Bamipine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N2.ClH/c1-20-14-12-19(13-15-20)21(18-10-6-3-7-11-18)16-17-8-4-2-5-9-17;/h2-11,19H,12-16H2,1H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CN1CCC(CC1)N(Cc2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC N-bencil-1-metil-N-fenilpiperidin-4-amina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 316.87
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.1706 g/mol