Learn More
Bamifilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bamifylline |
| CAS | 2016-63-9 |
| Fórmula molecular | C20H27N5O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 8012CB, 8102 CB, 8'-Benzyl-7-(2-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]ethyl)theophylline, Bamiphylline, Benzetamophylline, Benzethamophylline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H27N5O3/c1-4-24(12-13-26)10-11-25-16(14-15-8-6-5-7-9-15)21-18-17(25)19(27)23(3)20(28)22(18)2/h5-9,26H,4,10-14H2,1-3H3 |
| SMILES | CCN(CCO)CCn1c(Cc2ccccc2)nc3N(C)C(=O)N(C)C(=O)c13 |
| Nombre IUPAC | 8-bencil-7-[2-[etil(2-hidroxietil)amino]etil]-1,3-dimetilpurina-2,6-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 385.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 385.2114 |