Learn More
Clorhidrato de bamifilina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de bamifilina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bamifylline Hydrochloride |
| CAS | 20684-06-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Bamifylline Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H27 N5 O3 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 1H-Purine-2,6-dione, 7-[2-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-8-(phenylmethyl)-, monohydrochloride (9CI), Theophylline, 8-benzyl-7-[2-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]-, monohydrochloride (8CI), AC 3810, BAX 2739Z, Bamifylline hydrochloride, Bamifylline monohydrochloride, Benzethamophylline hydrochloride, Briofil, Trentadil, 1H-Purine-2,6-dione, 7-[2-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-8-(phenylmethyl)-, hydrochloride (1:1), Bamifylline Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H27N5O3.ClH/c1-4-24(12-13-26)10-11-25-16(14-15-8-6-5-7-9-15)21-18-17(25)19(27)23(3)20(28)22(18)2;/h5-9,26H,4,10-14H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CCN(CCO)CCn1c(Cc2ccccc2)nc3N(C)C(=O)N(C)C(=O)c13 |
| Nombre IUPAC | 8-bencil-7-[2-[etil(2-hidroxietil)amino]etil]-1,3-dimetilpurina-2,6-diona;clorhidrato |
| Mostrar más |