Learn More
Clorhidrato de bamifilina, LoGiCal
Código de producto. 30459992
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459992 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459992 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1823.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bamifylline Hydrochloride
CAS 20684-06-4
Nombres de analitos o componentes Bamifylline Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H27 N5 O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1H-Purine-2,6-dione, 7-[2-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-8-(phenylmethyl)-, monohydrochloride (9CI), Theophylline, 8-benzyl-7-[2-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]-, monohydrochloride (8CI), AC 3810, BAX 2739Z, Bamifylline hydrochloride, Bamifylline monohydrochloride, Benzethamophylline hydrochloride, Briofil, Trentadil, 1H-Purine-2,6-dione, 7-[2-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-8-(phenylmethyl)-, hydrochloride (1:1), Bamifylline Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C20H27N5O3.ClH/c1-4-24(12-13-26)10-11-25-16(14-15-8-6-5-7-9-15)21-18-17(25)19(27)23(3)20(28)22(18)2;/h5-9,26H,4,10-14H2,1-3H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCN(CCO)CCn1c(Cc2ccccc2)nc3N(C)C(=O)N(C)C(=O)c13
Nombre IUPAC 8-bencil-7-[2-[etil(2-hidroxietil)amino]etil]-1,3-dimetilpurina-2,6-diona;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 421.92
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.1881 g/mol