Learn More
sulfato de bametano, Mikromol™
Descripción
Sulfato de bametano
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bamethan Sulfate |
| CAS | 5716-20-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Bamethan Sulfate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | 2 C12 H19 N O2 . H2 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Benzenemethanol, α-[(butylamino)methyl]-4-hydroxy-, sulfate (2:1) (salt) (9CI), Benzyl alcohol, α-[(butylamino)methyl]-p-hydroxy-, sulfate (2:1) (salt) (8CI), (±)-1-(4-Hydroxyphenyl)-1-hydroxy-2-butylaminoethane sulfate, 1-(4-Hydroxyphenyl)-2-butylaminoethanol-sulfate, 2-n-Butylamino-1-(p-hydroxyphenyl)ethanol sulfate, Bametan sulfate, Bamethan sulfate, Bascurat, Bupatol, Butedrin, Butibatol, Butylnorsympatol, Cyclate, Eclern, Garmian, Periphetol, Rotesar, Vasculat, Vasculit, Vaskulat, α-[(Butylamino)methyl]-p-hydroxybenzyl alcohol sulfate (2:1), Benzenemethanol, α-[(butylamino)methyl]-4-hydroxy-, sulfate (2:1), Bamethan Sulfate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C12H19NO2.H2O4S/c2*1-2-3-8-13-9-12(15)10-4-6-11(14)7-5-10;1-5(2,3)4/h2*4-7,12-15H,2-3,8-9H2,1H3;(H2,1,2,3,4) |
| SMILES | CCCCNCC(O)c1ccc(O)cc1.CCCCNCC(O)c2ccc(O)cc2.OS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | 4-[2-(butilamino)-1-hidroxietil]fenol; ácido sulfúrico |
| Mostrar más |