Learn More
Sulfato de bametano, LoGiCal
Código de producto. 30458149
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458149 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458149 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1822.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bamethan Sulfate
CAS 5716-20-1
Nombres de analitos o componentes Bamethan Sulfate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular 2 C12 H19 N O2 . H2 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzenemethanol, α-[(butylamino)methyl]-4-hydroxy-, sulfate (2:1) (salt) (9CI), Benzyl alcohol, α-[(butylamino)methyl]-p-hydroxy-, sulfate (2:1) (salt) (8CI), (±)-1-(4-Hydroxyphenyl)-1-hydroxy-2-butylaminoethane sulfate, 1-(4-Hydroxyphenyl)-2-butylaminoethanol-sulfate, 2-n-Butylamino-1-(p-hydroxyphenyl)ethanol sulfate, Bametan sulfate, Bamethan sulfate, Bascurat, Bupatol, Butedrin, Butibatol, Butylnorsympatol, Cyclate, Eclern, Garmian, Periphetol, Rotesar, Vasculat, Vasculit, Vaskulat, α-[(Butylamino)methyl]-p-hydroxybenzyl alcohol sulfate (2:1), Benzenemethanol, α-[(butylamino)methyl]-4-hydroxy-, sulfate (2:1), Bamethan Sulfate
Fórmula InChI InChI=1S/2C12H19NO2.H2O4S/c2*1-2-3-8-13-9-12(15)10-4-6-11(14)7-5-10;1-5(2,3)4/h2*4-7,12-15H,2-3,8-9H2,1H3;(H2,1,2,3,4)
Tipo de solución Neat
SMILES CCCCNCC(O)c1ccc(O)cc1.CCCCNCC(O)c2ccc(O)cc2.OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC 4-[2-(butilamino)-1-hidroxietil]fenol; ácido sulfúrico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 516.648
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.2505 g/mol