Learn More
Cloruro de Monocarbamato de Bambuterol, TRC
Código de producto. 30132975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30132975 50 mg 50 miligramos
17970605 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132975 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB11751550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81732-52-7
Fórmula molecular C15 H24 N2 O4 . H Cl
Peso molecular (g/mol) 332.82
Sinónimo Carbamic acid, dimethyl-, 3-[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-5-hydroxyphenyl ester, monohydrochloride (9CI), Bambuterol monocarbamate hydrochloride, 3-[(1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-5-hydroxyphenyl dimethylcarbamate hydrochloride
Nombre IUPAC [3-[2-(tert-butilamino)-1-hidroxietilo]-5-hidroxifenilo] N,N-dimetilcarbamato; Cloruro
SMILES Cl.CN(C)C(=O)Oc1cc(O)cc(c1)C(O)CNC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bambuterol Monocarbamate Hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24N2O4.ClH/c1-15(2,3)16-9-13(19)10-6-11(18)8-12(7-10)21-14(20)17(4)5;/h6-8,13,16,18-19H,9H2,1-5H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.1503