Learn More
Cloruro de bambuterol, TRC
Código de producto. 30133846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133846 100 mg 100 miligramos
17931425 25 mg 25 miligramos
17911075 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133846 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB117500100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81732-46-9
Fórmula molecular C18 H29 N3 O5 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 403.9
Sinónimo Carbamic acid, dimethyl-, 5-[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-1,3-phenylene ester, monohydrochloride (9CI), Bambec, Bambuterol hydrochloride, KWD 2183
Nombre IUPAC [3-[2-(tert-butilamino)-1-hidroxietilo]-5-(dimetilcarbamoiloxi)fenilo] N,N-dimetilcarbamato; Cloruro
SMILES Cl.CN(C)C(=O)Oc1cc(OC(=O)N(C)C)cc(c1)C(O)CNC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bambuterol hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H29N3O5.ClH/c1-18(2,3)19-11-15(22)12-8-13(25-16(23)20(4)5)10-14(9-12)26-17(24)21(6)7;/h8-10,15,19,22H,11H2,1-7H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.1874