Learn More
Clorhidrato de bambuterol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16584294 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16584294 5 g 5 g
16574294 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16584294 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 464910050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81732-46-9
Fórmula molecular C18H30ClN3O5
Peso molecular (g/mol) 403.90
Número MDL MFCD03427293
Clave InChI LBARATORRVNNQM-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno 3-[2-(tert-butilamino)-1-hidroxietil]-5-[(dimetilcarbamoil)oxi]fenil N,N-dimetilcarbamato
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)C(=O)OC1=CC(=CC(OC(=O)N(C)C)=C1)C(O)CNC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bambuterol hydrochloride
Punto de fusión 225.0°C to 229.0°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.9