Learn More
Bambuterol hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16457368
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16457368 10 mg 10 miligramos
16457336 100 mg 100 miligramos
16423397 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16457368 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17501A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Bambuterol hydrochloride ((±)-Bambuterol hydrochloride; KWD-2183 hydrochloride) is a long acting beta-adrenoceptor agonist (LABA) used in the treatment of asthma; it also is a prodrug of terbutaline.
Bambuterol hydrochloride ((±)-Bambuterol hydrochloride
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bambuterol hydrochloride
CAS 81732-46-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H30ClN3O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo (±)-Bambuterol hydrochloride KWD-2183 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 120 mg/mL (297.10 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.4 mg/mL (5.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C1=CC(OC(N(C)C)=O)=CC(OC(N(C)C)=O)=C1)CNC(C)(C)C.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 403.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.9
Porcentaje de pureza 99.64%
Grado Research
Forma física Solid