Learn More
Clorhidrato de bambuterol, LoGiCal
Código de producto. 30459845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459845 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459845 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0773.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bambuterol hydrochloride
CAS 81732-46-9
Nombres de analitos o componentes Bambuterol hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18 H29 N3 O5 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Bambuterol hydrochloride, 5-[(1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-1,3-phenylene bis(dimethylcarbamate) hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C18H29N3O5.ClH/c1-18(2,3)19-11-15(22)12-8-13(25-16(23)20(4)5)10-14(9-12)26-17(24)21(6)7;/h8-10,15,19,22H,11H2,1-7H3;1H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.CN(C)C(=O)Oc1cc(OC(=O)N(C)C)cc(c1)C(O)CNC(C)(C)C
Nombre IUPAC N,N-dimetilcarbamato de [3-[2-(terc-butilamino)-1-hidroxietil]-5-(dimetilcarbamoiloxi)fenilo]; hidrocloruro
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 403.9
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 403,1874 g/mol