Learn More
BAMB-4, MedChemExpress
Código de producto. 16437138
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16437138 10 mg 10 miligramos
16499667 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16437138 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16694
MedChemExpress BAMB-4(ITPKA-IN-C14) is a new membrane-permeable inhibitor against inositol-1,4,5-trisphosphate-3-kinase A((ITPKA) with IC50 of 37 μM in ADP-Glo Assay.
BAMB-4(ITPKA-IN-C14) is a new membrane-permeable inhibitor against inositol-1,4,5-trisphosphate-3-kinase A((ITPKA) with IC50 of 37 μM in ADP-Glo Assay.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BAMB-4
Forma física Solid
CAS 891025-25-5
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H12N2O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo ITPKA-IN-C14
Información de solubilidad DMSO : ≥ 40 mg/mL (158.56 mM)
SMILES O=C(C1=CC=C(C)C=C1)NC2=NOC3=CC=CC=C23
Peso molecular (g/mol) 252.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.27
Porcentaje de pureza 99.46%