Learn More
BAM7, MedChemExpress
Código de producto. 16496458
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496458 10 mg 10 miligramos
16432567 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16496458 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15341
MedChemExpress BAM7 is a direct and selective activator of proapoptotic BAX with an IC50 of 3.3 μM.
BAM7 is a direct and selective activator of proapoptotic BAX with an IC50 of 3.3 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BAM7
CAS 331244-89-4
Color Red
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H19N5O2S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (12.33 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCOC1=CC=CC=C1N/N=C2C(C)=NN(C3=NC(C4=CC=CC=C4)=CS3)C\2=O
Peso molecular (g/mol) 405.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.47
Porcentaje de pureza 99.18%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death