Learn More
Solución de grabado de la capa de cromo de Balzers, Fluka™
Código de producto. 15677030 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 L
200 L
Envase:
Balde de plástico
Bidón de metal
Tamaño de la unidad:
200 litros
25 litros
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15677030 25 L Balde de plástico 25 litros
15667030 200 L Bidón de metal 200 litros
2 options
Código de producto. 15677030
Marca: Honeywell-Fluka 7472725L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Solución de grabado de la capa de cromo de Balzers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Balzers chrome layer etching solution
Color Amarillo claro
CAS 16774-21-3, 64-19-7, 7732-18-5
Punto de ebullición 100°C (1.013 hPa)
Grado Synthesis
Envase Balde de plástico
pH Acidic
Cantidad 25 L