Learn More
Balsalazida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Balsalazide |
| CAS | 80573-04-2 |
| Fórmula molecular | C17 H15 N3 O6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Benzoic acid, 5-[(1E)-2-[4-[[(2-carboxyethyl)amino]carbonyl]phenyl]diazenyl]-2-hydroxy-, Benzoic acid, 5-[(1E)-[4-[[(2-carboxyethyl)amino]carbonyl]phenyl]azo]-2-hydroxy- (9CI), Benzoic acid, 5-[[4-[[(2-carboxyethyl)amino]carbonyl]phenyl]azo]-2-hydroxy-, (E)-, 5-[(1E)-2-[4-[[(2-Carboxyethyl)amino]carbonyl]phenyl]diazenyl]-2-hydroxybenzoic acid, Balsalazida, Balsalazide, Balsalazido, Balsalazidum, Colaza, Colazide, Giazo |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H15N3O6/c21-14-6-5-12(9-13(14)17(25)26)20-19-11-3-1-10(2-4-11)16(24)18-8-7-15(22)23/h1-6,9,21H,7-8H2,(H,18,24)(H,22,23)(H,25,26)/b20-19+ |
| SMILES | OC(=O)CCNC(=O)c1ccc(cc1)N=Nc2ccc(O)c(c2)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-[(E)-[4-(2-carboxietilcarbamoil)fenil]diazenil]-2-hidroxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 357.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 357.0961 |