Learn More
Balsalazide, MedChemExpress
Código de producto. 16488568
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488568 10 mg 10 miligramos
16408416 100 mg 100 miligramos
16404447 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16488568 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0667
MedChemExpress Balsalazide could suppress colitis-associated carcinogenesis through modulation of IL-6/STAT3 pathway.
Balsalazide could suppress colitis-associated carcinogenesis through modulation of IL-6/STAT3 pathway.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Balsalazide
CAS 80573-04-2
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H15N3O6
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (279.86 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC(/N=N/C2=CC=C(C(NCCC(O)=O)=O)C=C2)=CC=C1O
Peso molecular (g/mol) 357.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.32
Porcentaje de pureza 99.2%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation