Learn More
Éster isopropílico de balsalazida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Balsalazide Isopropyl Ester |
| CAS | 1346606-13-0 |
| Fórmula molecular | C20H21N3O6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 5-[(1E)-2-[4-[[(1-methylethoxy-3-oxopropyl)amino]carbonyl]phenyl]diazenyl]-2-hydroxybenzoic Acid, (E)-2-Hydroxy-5-[[4-[[(3-isopropoxy-3-oxopropyl)amino]carbonyl]phenyl]azo]benzoic Acid, Balsalazide USP Impurity 5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H21N3O6/c1-12(2)29-18(25)9-10-21-19(26)13-3-5-14(6-4-13)22-23-15-7-8-17(24)16(11-15)20(27)28/h3-8,11-12,24H,9-10H2,1-2H3,(H,21,26)(H,27,28) |
| SMILES | CC(C)OC(=O)CCNC(=O)c1ccc(cc1)N=Nc2ccc(O)c(c2)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-hidroxi-5-[[4-[(3-oxo-3-propan-2-iloxipropil)carbamoil]fenil]diazenil]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 399.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 399.143 |