Learn More
Balsalazida disódica dihidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Balsalazide Disodium Dihydrate |
| CAS | 150399-21-6 |
| Fórmula molecular | C17H13N3Na2O6.2(H2O) |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 5-[(1E)-[4-[[(2-Carboxyethyl)amino]carbonyl]phenyl]azo]-2-hydroxyBenzoic acid, -, disodium salt, dihydrate (9CI), Benzoic acid, 5-[[4-[[(2-carboxyethyl)amino]carbonyl]phenyl]azo]-2-hydroxy-, disodium salt, dihydrate, (E)-, Balsalazide disodium dihydrate, Balsalazide disodium hydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H15N3O6.2Na.2H2O/c21-14-6-5-12(9-13(14)17(25)26)20-19-11-3-1-10(2-4-11)16(24)18-8-7-15(22)23;;;;/h1-6,9,21H,7-8H2,(H,18,24)(H,22,23)(H,25,26);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2 |
| SMILES | O.O.[Na+].[Na+].Oc1ccc(cc1C(=O)[O-])N=Nc2ccc(cc2)C(=O)NCCC(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | disodio;5-[(E)-[4-(2-carboxilatoetilcarbamoil)fenil]diazenil]-2-hidroxibenzoato;dihidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 437.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 437.0811 |