Learn More
Isómero 3 de balsalazida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Balsalazide 3-Isomer |
| CAS | 1242567-09-4 |
| Fórmula molecular | C17H15N3O6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 3-[(1E)-2-[4-[[(2-Carboxyethyl)amino]carbonyl]phenyl]diazenyl]-2-hydroxybenzoic Acid, (E)-3-[4-(2-Carboxyethylcarbamoyl)phenylazo]salicylic Acid, Balsalazide USP Impurity 2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H15N3O6/c21-14(22)8-9-18-16(24)10-4-6-11(7-5-10)19-20-13-3-1-2-12(15(13)23)17(25)26/h1-7,23H,8-9H2,(H,18,24)(H,21,22)(H,25,26) |
| SMILES | C1=C/C(=N\NC2=CC=C(C=C2)C(=O)NCCC(=O)O)/C(=O)C(=C1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-[[4-(2-carboxietilcarbamoil)fenil]diazenil]-2-hidroxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 357.32 |