Learn More
Baloxavir, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Baloxavir |
| CAS | 1985605-59-1 |
| Fórmula molecular | C24 H19 F2 N3 O4 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Baloxavir, 1H-[1,4]Oxazino[3,4-c]pyrido[2,1-f][1,2,4]triazine-6,8-dione, 12-[(11S)-7,8-difluoro-6,11-dihydrodibenzo[b,e]thiepin-11-yl]-3,4,12,12a-tetrahydro-7-hydroxy-, (12aR)-, (12aR)-12-[(11S)-7,8-Difluoro-6,11-dihydrodibenzo[b,e]thiepin-11-yl]-3,4,12,12a-tetrahyd |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H19F2N3O4S/c25-16-6-5-13-15(20(16)26)12-34-18-4-2-1-3-14(18)21(13)29-19-11-33-10-9-27(19)24(32)22-23(31)17(30)7-8-28(22)29/h1-8,19,21,31H,9-12H2/t19-,21+/m1/s1 |
| SMILES | OC1=C2N(C=CC1=O)N([C@@H]3COCCN3C2=O)[C@@H]4c5ccccc5SCc6c(F)c(F)ccc46 |
| Nombre IUPAC | (3R)-2-[(11S)-7,8-difluoro-6,11-dihidrobenzo[c][1]benzotiepin-11-il]-11-hidroxi-5-oxa-1,2,8-triazatriciclo[8.4.0.03,8]tetradeca-10,13-dieno-9,12-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 483.487 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 483.106 |