Learn More
Baloxavir, MedChemExpress
Descripción
Baloxavir (Baloxavir acid), derived from the prodrug Baloxavir marboxil, is a first-in-class, potent and selective cap-dependent endonuclease (CEN) inhibitor within the polymerase PA subunit of influenza A and B viruses. Baloxavir inhibits viral RNA transcription and replication and has potently antiviral activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Baloxavir |
| Forma física | Powder |
| CAS | 1985605-59-1 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H19F2N3O4S |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Sinónimo | Baloxavir acid S-033447 |
| Información de solubilidad | DMSO : 41.67 mg/mL (86.19 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?