Learn More
Baloxavir marboxil, MedChemExpress
Código de producto. 16475186
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16475186 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16475186 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY109025
MedChemExpress Baloxavir marboxil (S-033188) is a selective inhibitor of influenza cap-dependent endonuclease. Baloxavir marboxil, a potent antiviral agent, shows activity against influenza A and B virus.
Baloxavir marboxil (S-033188) is a selective inhibitor of influenza cap-dependent endonuclease. Baloxavir marboxil, a potent antiviral agent, shows activity against influenza A and B virus.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Baloxavir marboxil
Forma física Solid
CAS 1985606-14-1
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H23F2N3O7S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo S-033188
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (58.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C=C1)C(OCOC(OC)=O)=C2N1N([C@H]3C4=CC=C(F)C(F)=C4CSC5=CC=CC=C35)[C@@]6([H])N(CCOC6)C2=O
Peso molecular (g/mol) 571.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 571.55
Porcentaje de pureza 98.94%