Learn More
Balofloxacina, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Balofloxacin |
| CAS | 127294-70-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Balofloxacin |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H24 F N3 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | Balofloxacin, 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-[3-(methylamino)-1-piperidinyl]-4-oxo-, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-[3-(methylamino)-1-piperidinyl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, (±)-1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-[3-(methylamino)piperidino]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, Balorain, Q 35, Q 35 (pharmaceutical) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H24FN3O4/c1-22-11-4-3-7-23(9-11)17-15(21)8-13-16(19(17)28-2)24(12-5-6-12)10-14(18(13)25)20(26)27/h8,10-12,22H,3-7,9H2,1-2H3,(H,26,27) |
| SMILES | CNC1CCCN(C1)c2c(F)cc3C(=O)C(=CN(C4CC4)c3c2OC)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 1-ciclopropil-6-fluoro-8-metoxi-7-[3-(metilamino)piperidin-1-il]-4-oxoquinolin-3-carboxílico |
| Mostrar más |