Learn More
Dihidrato de balofloxacino, TRC
Código de producto. 30329639
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30329639 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30329639 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB11600010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Balofloxacin Dihydrate
CAS 151060-21-8
Fórmula molecular C20H28FN3O6
Cantidad 10 mg
Sinónimo (+/-)-1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-[3-(methylamino)-1-piperidinyl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Dihydrate, Baloxin, Q 35
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24FN3O4.2H2O/c1-22-11-4-3-7-23(9-11)17-15(21)8-13-16(19(17)28-2)24(12-5-6-12)10-14(18(13)25)20(26)27;;/h8,10-12,22H,3-7,9H2,1-2H3,(H,26,27);2*1H2
SMILES O.O.CNC1CCCN(C1)c2c(F)cc3C(=O)C(=CN(C4CC4)c3c2OC)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 1-ciclopropil-6-fluoro-8-metoxi-7-[3-(metilamino)piperidin-1-il]-4-oxoquinolin-3-carboxílico; dihidrato
Peso molecular (g/mol) 425.45