missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KARTELL Cuchilla agitadora para matraz de globo
Descripción
- Se adapta a todos los ejes agitadores con punta de botón estándar.
- El orificio de cerradura de ''ranura larga'' (9 mm de diámetro) proporciona una fácil inserción en el cuello del matraz y un posicionamiento adecuado para la acción de agitación.
- Se puede utilizar de forma continua a temperaturas de hasta °250 C y, durante intervalos cortos, hasta 300 °C.
- APTO PARA ALIMENTOS.
- Material: PTFE
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (imperial) | 4,82 in |
| Longitud (métrico) | 122,53 mm |
| Tipo | Impulsor de hojas |
| Material | PTFE |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?