Learn More
KARTELL Cuchilla agitadora para matraz de globo
Código de producto. 10244571
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
64 mm
75,23 mm
105,4 mm
122,53 mm
149,05 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10244571 64 mm paquete de 10
10544661 75,23 mm paquete de 10
10254571 105,4 mm paquete de 10
10623282 122,53 mm paquete de 10
10264751 149,05 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10244571 Proveedor KARTELL N.º de proveedor 0069000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La cuchilla agitadora para matraz de globo tiene tamaños que se adaptan a todos los ejes agitadores con punta de botón estándar.
  • Se adapta a todos los ejes agitadores con punta de botón estándar.
  • El orificio de cerradura de ''ranura larga'' (9 mm de diámetro) proporciona una fácil inserción en el cuello del matraz y un posicionamiento adecuado para la acción de agitación.
  • Se puede utilizar de forma continua a temperaturas de hasta °250 C y, durante intervalos cortos, hasta 300 °C.
  • APTO PARA ALIMENTOS. 
  • Material: PTFE
Especificaciones
Longitud (imperial) 2,52 in
Longitud (métrico) 64 mm
Tipo Impulsor de hojas
Material PTFE