Learn More
Lenz Laborglasintrumente Bridas de bola, bola KF con oliva
Código de producto. 11502374
Change view
Click to view available options
Junta cónica estándar:
Bola KF 15, oliva de 10 mm
Bola KF 15, oliva de 16 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Junta cónica estándar unitSize
11502374 Bola KF 15, oliva de 16 mm cada uno
11592364 Bola KF 15, oliva de 10 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11502374 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05107116
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Con bola KF
  • Con oliva de vidrio
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Incluye Bola KF y oliva de vidrio
Material Vidrio Duran
Cantidad 1 unidad
Junta cónica estándar Bola KF 15, oliva de 16 mm