Learn More
Clorhidrato de balipramina (impureza), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Balipramine Hydrochloride (Impurity) |
| CAS | 58262-51-4 |
| Fórmula molecular | C19H22N2 . HCl |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N,N-Dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine Hydrochloride, G 31406 Hydrochloride, 10,11-Dehydroimipramine Hydrochloride, Depramine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22N2.ClH/c1-20(2)14-7-15-21-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)21;/h3-6,8-13H,7,14-15H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2C=Cc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 3-benzo[b][1]benzazepin-11-il-N,N-dimetilpropan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 314.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.155 |