Learn More
MedChemExpress Balapiravir
Especificaciones
Especificaciones
| Peso molecular | 494.5 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Pureza | 96.97% |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (202.22 mM) |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| CAS | 690270-29-2 |
| Sinónimo | Ro 4588161∣ R1626 |