Learn More
Mezcla de equilibrio OLM04.1, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15256326 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15256326 1 mL 1 ml
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15256326 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor SV041
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
Acetofenona98-86-22000μg/ml
Atrazina1912-24-92000μg/ml
Benzaldehído100-52-72000μg/ml
Bifenilo92-52-42000μg/ml
e-Caprolactama105-60-22000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Semi-Volatile Balance Mix
Nombre de nota CLP Series
Envase Ampolla de vidrio ámbar premarcada de 2 ml
CAS 98-86-2
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
Métodos For US EPA CLP Methods
Fórmula molecular C8H8O
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 1-feniletanona
Solvent or Matrix Acetone
Peso molecular (g/mol) 120.151
PubChem CID 7410
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:27632
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio