Learn More
Ohaus™ Balanza de precisión de alta capacidad Explorer™
Código de producto. 15194643 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
:
Capacidad:12kg
Código de producto.
15194643 Capacidad:12kg
1 options
Código de producto. 15194643 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 30078072
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Combinan características y elementos de diseño modernos para ofrecer una funcionalidad sin igual en balanzas de alto rendimiento. La balanza de alta capacidad de precisión Ohaus™ Explorer™ simplifica incluso las mediciones de laboratorio más complejas.
Ohaus™ Explorer™ tiene aplicaciones avanzadas para simplificar las mediciones de laboratorio más complejas. Si se trata de determinar la diferencia entre el peso inicial y el residual o calcular la densidad de sólidos y líquidos, el Explorer™ elimina la necesidad de cálculos manuales y registro de datos que tanto tiempo consumen. La pantalla de alta resolución y la interfaz de usuario innovadora facilitan el uso de la aplicación y la configuración de la balanza. Todas las balanzas de 3 posiciones decimales se suministran con cortavientos de vidrio.
  • Pantalla táctil VGA en color, varios idiomas y alta resolución con iconos, para un funcionamiento sencillo
  • Sensores sin contacto multifuncionales y programables para limpieza, velocidad y seguridad
  • Varios modos de aplicación y una biblioteca para almacenar los ajustes personales de la aplicación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 12 kg
Legibilidad 0.1 g
Linealidad ± 0,2 g
Peso mín. de la muestra 210 g
Modelo EX12001-EU
Repetibilidad 0.1 g
Tiempo de estabilización 1 seg.
Tipo Balanza de precisión
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 443 x 377 x 120 mm
Diámetro de la cubeta exterior (métrico) 377 x 311 mm
Requisitos eléctricos Alimentación de CA (incluida); Batería recargable (no incluida)