Descripción
Balanzas, semimicro, Explorer™
Modelo EX125DM
• Rendimiento inteligente para aplicaciones que requieren una precisión extrema
• El software intuitivo SmarText™ 2.0 proporciona una experiencia de usuario muy moderna
• Ingenioso diseño para optimizar la facilidad de uso
• Pantalla táctil a todo color
• Diámetro del plato 80 mm
• Dimensiones de 230 mm x 640 mm x 467 mm (An x Al x Pr)
• Capacidad de 52/120 g x 0,01/0,1 mg de legibilidad
Modelo EX125DM
• Rendimiento inteligente para aplicaciones que requieren una precisión extrema
• El software intuitivo SmarText™ 2.0 proporciona una experiencia de usuario muy moderna
• Ingenioso diseño para optimizar la facilidad de uso
• Pantalla táctil a todo color
• Diámetro del plato 80 mm
• Dimensiones de 230 mm x 640 mm x 467 mm (An x Al x Pr)
• Capacidad de 52/120 g x 0,01/0,1 mg de legibilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil VGA de 5,7 in a todo color |
| Legibilidad | 0,01, 0,01, 0,1 mg |
| Linealidad | 0,1 mg |
| Peso mín. de la muestra | 9 mg |
| Modelo | EX125DM |
| Repetibilidad | 0,015 mg |
| Tiempo de estabilización | 8,000 s |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 393 x 230 x 350 mm |
| Diámetro de la cubeta exterior (imperial) | 3,14 in |
| Diámetro de la cubeta exterior (métrico) | 80 mm |