Learn More
Cole-Parmer™ Protección contra turbulencias de aire para balanza
Código de producto. 12891763 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
330 mm
381 mm
457 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
12891763 381 mm cada uno
15380645 330 mm cada uno
15300655 457 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12891763 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0101904
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El acrílico transparente evita que las turbulencias de aire afecten a los pesajes
El acrílico transparente evita que las corrientes de aire afecten a los pesajes
  • No requieren montaje alguno.
  • Orificio en el panel trasero para cables de alimentación
  • Los bordes elevados en la parte superior de la carcasa permiten colocar con seguridad los accesorios de pesaje que se usan frecuentemente
  • Minimiza el movimiento de aire alrededor de la balanza para conseguir lecturas más rápidas y estables
Especificaciones
Color Transparente
Anchura (métrico) 381 mm