Learn More
Balaglitazone, MedChemExpress
Código de producto. 16486978
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486978 10 mg 10 miligramos
16457056 100 mg 100 miligramos
16453037 50 mg 50 miligramos
16439527 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16486978 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16086
MedChemExpress Balaglitazone is a selective partial PPARγ agonist with an EC50 of 1.351 μM for human PPARγ.
Balaglitazone is a selective partial PPARγ agonist with an EC50 of 1.351 μM for human PPARγ.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Balaglitazone
CAS 199113-98-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H17N3O4S
Cantidad 10 mg
Sinónimo DRF 2593 NN 2344
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (252.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1)SC(CC2=CC=C(OCC(N3C)=NC4=C(C=CC=C4)C3=O)C=C2)C1=O
Peso molecular (g/mol) 395.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.43
Porcentaje de pureza 99.97%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism