Learn More
MedChemExpress [bAla8]-Neurokinin A(4-10)
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.17% |
| CAS | 122063-01-8 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecular | 780.93 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Sinónimo | MEN 10210 |