Learn More
MedChemExpress Bakuchiol
Código de producto. 16491348
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16491348 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16491348 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0235
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
MedChemExpress Bakuchiol is a phytoestrogen isolated from the seeds of Psoralea corylifolia L; has anti-tumor effects.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento -20°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Peso molecular 256.38 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
CAS 10309-37-2
Tipo de producto Natural Products
Pureza 95.0%
Solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (243.78 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo (S)-(+)-Bakuchiol
Objetivo p38 MAPK∣Autophagy